Documenti fondamentali
1.04326
Millipore
Brodo di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinonimo/i:
Brodo CASO, Brodo al digerito di caseina e al peptone di soia, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, TSB
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
EP
ISO
JP
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA BAM
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and dipotassium phosphate acts as a buffer.
Applicazioni
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is used for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from test samples.
Note legali
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Scopri le implicazioni dei terreni di coltura che portano con sé nelle aree produttive certificate halal ingredienti non-halal nascosti e come evitare questo rischio con i terreni di coltura certificati halal. Esegui le analisi microbiologiche previste dal controllo della qualità (CQ) in aree produttive certificate halal senza correre il rischio di perdere la certificazione.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.