1.04178
Rhodamine B (C.I.45170)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
3-4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
199-201 °C
Solubilità
15 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
250 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 550 - 552 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2115 - 2350
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3