Documenti
1.04039
Millipore
UVM II supplement
for Listeria spp., pkg of 1 vial, for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth
Sinonimo/i:
UVM II supplement, Listeria Selective Supplement, Acriflavine hydrochloride, Panflavin
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Descrizione
GranuCult™ Modified UVM broth (Base) (1.10824)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>190 °C
Potenza
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
Confezionamento
pkg of 1 vial
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
240-247 °C
Solubilità
300 g/L
Densità bulk
380 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
UVM-II Supplement contains acriflavine hydrochloride, which inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Applicazioni
UVM II supplement is an additive for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth.
Risultati analitici
Supplement tested in UVM-Listeria selectiv enrichment broth modified art. no. 1.10824.
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
passes test
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): passes test
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): inhibited
Incubation: Listeria 24 hrs.; 30 °C; aerobic; other strains 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2