Documenti
103785
Millipore
Emulsione di tuorlo d′uovo e tellurito
pasteurized, 20%, suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
Origine biologica
chicken egg yolk
Livello qualitativo
agenzia
APHA
ISO 6888
Conformità normativa
FDA (BAM)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20%
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L′Emulsione di tuorlo d′uovo e tellurito è un'emulsione stabilizzata di tuorlo d'uovo per uso microbiologico, che viene aggiunta direttamente ai terreni nutritivi per l'identificazione dei ceppi di Staphylococci coagulasi positivi per la determinazione della loro attività lecitinasica. Il tellurito di potassio ha un'attività selettiva e consente la crescita dello Staphylococcus sotto forma di colonie nere. Il tuorlo d'uovo consente di rilevare l'attività della lecitinasi microbica e la riduzione del tellurito a tellurio.
Applicazioni
L'emulsione di tuorlo d'uovo e tellurito è un additivo costituito da un'emulsione di tuorlo d'uovo utilizzato come supplemento per preparare il terreno Baird Parker Agar Base, usato per la rilevazione dello Staphylococcus.
Linkage
Sostituisce: 1.03785.0007
Risultati analitici
Aspetto: emulsione di colore giallo pallido
Test di sterilità: sterile
Composizione tipica: tuorlo d′uovo sterile 200 mL; NaCl 4,25 g; tellurito di potassio 2,1 g; acqua distillata per ottenere un volume finale di 1.000 mL.
Emulsione di tuorlo d′uovo e tellurito testata in agar BAIRD-PARKER Art. 1.05406.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
10 - 100
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): 10 - 100
Inoculo
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
>> 10⁴
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): >> 10⁴
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): >> 10⁴
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): >> 10⁴
Recupero su terreno di coltura di prova
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
≥ 70%
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 70%
Crescita
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
assenza di crescita
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): assenza di crescita
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): da scarsa a discreta
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): da scarsa a discreta
Colore delle colonie
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
nero
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): nero
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): nero-grigio
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): nero-grigio
Zone trasparenti
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): +
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): -
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
Incubazione: 24 - 48 ore a 37°C, E.coli: 48 ore. Riferimento: agar ai peptoni di soia e caseina.
Altre note
Origine del ceppo: CECT® 4972
Altre collezioni di colture cellulari:
DSM 17076
ATCC® 700728
NCTC 12900
Note legali
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium