Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 235.00 |
25 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 33’710.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
solubility
500 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identificazione (spettro IR): conforme
pH (5 % in acqua): 2,0- 2,2
metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001 %
Fe (ferro): ≤ 0,001 %%
Ceneri solfatate (600 °C): ≤ 0,05 %
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 0,5 %
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| solubility 500 g/L | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility 2000 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 184-186 °C | mp 184-186 °C (lit.), 185-187 °C | mp 184-186 °C (lit.), 184-187 °C | mp 208-212 °C (decomposition) |
| bp 274-275 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c