1.03061
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
GR for analysis
Sinonimo/i:
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
Stato
solid
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O2.2Na.8H2O/c1-3(5-7)4(2)6-8;;;;;;;;;;/h7-8H,1-2H3;;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/b5-3+,6-4+;;;;;;;;;;
IJJDRGUPRATWQX-NPVLJBOBSA-L
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): conforms
Substances insoluble in water: conforms
Water (according to Karl Fischer): 44 - 48
Sensitivity test (at Nickel): conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3