Documenti fondamentali
1.02686
Supelco
Celite® 281 Diatomaceous Earth
Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Sinonimo/i:
Celite® 281
Scegli un formato
1 KG
CHF 104.00
CHF 104.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 104.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NB.21
CHF 104.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Celite® 281, Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Solubilità
0.0037 g/L
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (980 °C): ≤ 2.0 %
Note legali
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Celite® 535 filter aid, flux calcined
Sigma-Aldrich
22138
Celite® 535
Filter agent Celite® 545
Sigma-Aldrich
419931
Filter agent
Celite® 503 filter aid, treated with sodium carbonate, calcined
Sigma-Aldrich
22151
Celite® 503
Kieselguhr purified and calcined
Supelco
1.07910
Kieselguhr
EXtrelut® NT packing material for the production of large extraction columns
Supelco
1.15092
EXtrelut® NT