1.02374
Bicarbonato di sodio
special grade, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium bicarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Punto di fusione
270 °C (decomposition)
Solubilità
96 g/L
Densità
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1