1.01758
Acid Capacity Cell Test to pH 4.3 (total alkalinity)
photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 120 tests
Classi funzionali degli analiti
acid capacity
Campo di misura
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3)
20-400 mg/L (CaCO3)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Indicator)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1