Documenti fondamentali
1.01506
Supelco
Silver
wool for elemental analysis
Sinonimo/i:
Silver
Scegli un formato
10 G
CHF 204.00
CHF 204.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 204.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
Numero indice EU:
231-131-3
NACRES:
NA.21
CHF 204.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
2212 °C/1013 hPa
Punto di fusione
961.9 °C
Densità
10.5 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3