Key Documents
1.01231
Supelco
Isoamyl acetate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Isoamyl acetate, iso-Amyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
204-662-3
Tensione di vapore
7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
355 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1-10 % (v/v)
Impurezze
≤0.1% Free acid (as CH3COOH)
≤0.1% Water
≤1% Isoamyl alcohol (GC)
pH
7
P. eboll.
142 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 36 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.1 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.873
Isoamyl alcohol (GC): ≤ 1.0 %
Water: ≤ 0.1 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00979
Isoamyl alcohol
Butyl acetate anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
287725
Butyl acetate
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico