1.00898
E.coli / Coliform Selective-Supplement
for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 10 vials, for use with ChromoCult® Coliform Agar
Sinonimo/i:
E. coli / Coliform supplement, E. coli / Coliform antibiotic Selective Supplement
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Composizione
Cefsulodine, 2.5 mg per vial
Vancomycin, 2.5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
3.5-4.5 (25 °C, 14 g/L in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with ChromoCult® Coliform Agar
Escherichia coli
coliforms
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Recovery on test medium
- Escherichia coli DSM 502:
≥ 70 %
- Citrobacter freundii ATCC 8090: ≥ 70 %
Growth
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063):
inhibited
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): inhibited
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): inhibited
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): inhibited
Colony colour
- Escherichia coli DSM 502:
blue
- Citrobacter freundii ATCC 8090: red
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3