Documenti fondamentali
07-369-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti istone H3 dimetilato (Lys36)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys36)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una regione vicino alla porzione N-terminale dell′istone H3 umano dimetilato a livello della lisina 36.
Applicazioni
Analisi con metodica Dot Blot: una diluizione 1:10.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato l′istone H3 dimetilato (Lys36) mentre non ha rilevato la forma non metilata o altri peptidi corrispondenti ad istoni modificati.
Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato l′istone H3 dimetilato (Lys36) in un lisato di cellule HeLa.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-istone H3 dimetilato (Lys36) è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro l'istone H3. È stato testato in Western blotting, Dot Blot & immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisato acido di cellule HeLa.
Western blotting: una diluizione 1:10.000 di questo anticorpo ha consentito di rilevare l'istone H3 dimetilato (Lys36) in 10 µg di estratto acido di cellule HeLa; è stata dimostrata una perdita di segnale in 0,5 µg di istone H3 ricombinante non metilato.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Broad-spectrum fungal resistance in sorghum is conferred through the complex regulation of an immune receptor gene embedded in a natural antisense transcript.
Lee, et al.
Plant Cell, 34, 1641-1665 (2022)
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal