07-225
Anti-TrkB Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 2, tyrosine kinase receptor B
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected TrkB in mouse brain membrane protein preparations.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1