07-2143
Anti-PLEKHG4B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B, PH domain-containing family G member 4B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLEKHG4B(153478)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PLEKHG4B in 10 µg of JURKAT cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
JURKAT cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1