Documenti
07-164-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo H2A.X (Ser139), coniugato con Alexa Fluor 647
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Sinonimo/i:
Histone H2A.X, Histone H2A.X, H2a/x
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Gli istoni sono proteine basiche nucleari che costituiscono la struttura portante dei nucleosomi nei cromosomi degli eucarioti. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero intorno al quale il DNA si avvolge (per una lunghezze di circa 146 pb) a formare unità ripetute, chiamate nucleosomi. H2A.X, detto anche H2AFX, è una variante dell′istone H2A presente in un sottogruppo di nucleosomi. H2A.X ha una coda C-terminale peculiare che viene fosforilata quando il DNA a doppio filamento va incontro a rotture a causa di irradiazione o apoptosi. La fosforilazione di H2A.X in Ser139 è uno dei marcatori più precoci di apoptosi e di danno al DNA.
Specificità
Riconosce l′istone H2A.X fosforilato in serina 139.
Immunogeno
Epitopo: Ser139 fosforilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina fosfo-H2A.X (Ser139).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Per i saggi di Western blotting, immunoprecipitazione e ChIP-seq condotti con la versione non coniugata di questo anticorpo vedere la scheda tecnica del prodotto anti-fosfo-H2A.X (Ser139) con N° Cat. 07-164.
Questo anticorpo anti-fosfo-istone H2A.X coniugato con AlexaFluor647 è convalidato per l′uso in immunoistochimica per la rivelazione del fosfo-istone H2A.X.
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Biologia della cromatina
Qualità
Saggio immunocitochimico:
questo anticorpo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H2A.X (Ser139) in cellule HeLa.
Alexa Fluor è un marchio commerciale registrato di Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~15 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale coniugato purificato di coniglio in tampone contenente PBS e BSA 15 mg/mL con azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Chaebin Lee et al.
Nanoscale, 13(20), 9252-9263 (2021-05-14)
High-Z nanoparticles (HZNPs) afford high cross-section for high energy radiation and have attracted wide attention as a novel type of radiosensitizer. However, conventional HZNPs are often associated with issues such as heavy metal toxicity, suboptimal pharmacokinetics, and low cellular uptake.
Fangchao Jiang et al.
Journal of nanobiotechnology, 20(1), 330-330 (2022-07-17)
Radiodynamic therapy (RDT) holds the potential to overcome the shallow tissue penetration issue associated with conventional photodynamic therapy (PDT). To this end, complex and sometimes toxic scintillator-photosensitizer nanoconjugates are often used, posing barriers for large-scale manufacturing and regulatory approval. Herein
7-Dehydrocholesterol Encapsulated Polymeric Nanoparticles As a Radiation-Responsive Sensitizer for Enhancing Radiation Therapy.
Delahunty, et al.
Small, 18, e2200710-e2200710 (2022)
Benjamin L Cline et al.
ACS nano, 15(11), 17401-17411 (2021-10-26)
Iodine has shown promise in enhancing radiotherapy. However, conventional iodine compounds show fast clearance and low retention inside cancer cells, limiting their application as a radiosensitizer. Herein, we synthesize poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene) coated KI nanoparticles (PMAO-KI NPs) and evaluate their potential