07-1383
Anti-CDT1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
DNA replication factor , Double parked homolog , Double parked, Drosophila, homolog of 2 chromatin licensing and DNA replication factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDT1(81620)
mouse ... Cdt1(67177)
rat ... Cdt1(292071)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect CDT1 in Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1