Documenti fondamentali
06-727
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FcεRI, subunità γ
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
Scegli un formato
200 μG
CHF 398.00
CHF 398.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1259
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
CHF 398.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 398.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1259
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCER1A(2205)
Categorie correlate
Descrizione generale
La subunità gamma del recettore ad alta affinità per la regione Fc delle IgE (UniProt P20411; nota anche come Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FceRI gamma, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma) è codificata nel ratto dal gene Fcer1g (noto anche come Fce1g) (ID gene: 25441). La subunità gamma di FceR1 consiste in una proteina di membrana di tipo I a singolo passo che si associa a varie catene alfa dell′FcR per formare un complesso di segnalazione funzionale, in grado di regolare diversi aspetti della risposta immunitaria. La subunità gamma ha un ruolo fondamentale nel consentire al recettore per il frammento Fc delle IgE di raggiungere la superficie cellulare. FceRI gamma si trova esclusivamente nei mastociti e nei basofili. Nei roditori FceR1 è formato da un complesso tetramerico costituito da subunità legate con loro con legami non covalenti: una subunità alfa, responsabile del legame con le IgE, una subunità beta ed un dimero di subunità gamma legate tra loro mediante ponti disolfuro. Quando gli allergeni multivalenti si legano alle IgE legate al recettore, si verifica l′aggregazione dei recettori che porta al rilascio dei mediatori responsabili dei sintomi allergici. (Rif.: Blank, U., et al. (1989). Nature 337(6203); 187-189).
Specificità
Reattività crociata con altre specie non testata.
Riconosce ed è specifico per FcεRI, subunità γ, MW 10kDa.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 7 amminoacidi della regione C-terminale della subunità gamma di FceRI di ratto.
Applicazioni
Analisi mediante citometria a flusso: 0,1 µg di un lotto rappresentativo hanno rilevato la subunità gamma del FceRI in cellule RBL (cellule basofile di leucemia di ratto).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-FceRI, subunità gamma, N.Cat. 06-727, è un anticorpo policlonale di coniglio che rileva FceRI. E′ stato testato per l'uso in citometria a flusso e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutato mediante Western blotting sul lisato ottenuto con RIPA da cellule RBL.
Analisi di Western Blot: 0,5-2 μg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la subunità γ di FcεRI nel lisato di cellule RBL ottenuto con tampone RIPA.
Descrizione del bersaglio
30 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG policlonale di coniglio, purificata in tampone contenente il 70% di tampone di conservazione (0,1 M Tris-glicina, pH 7.4, 0,15 M NaCl, 0,05% azoturo di sodio) e 30% di glicerolo.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule RBL
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Kevin Reppschläger et al.
The Journal of biological chemistry, 291(43), 22427-22441 (2016-09-10)
Protein-tyrosine phosphatase TULA-2 has been shown to regulate receptor signaling in several cell types, including platelets. Platelets are critical for maintaining vascular integrity; this function is mediated by platelet aggregation in response to recognition of the exposed basement membrane collagen
Bernhard Kerscher et al.
European journal of immunology, 46(2), 381-389 (2015-11-13)
The C-type lectin receptor (CTLR), Clec4d (MCL, CLECSF8), is a member of the Dectin-2 cluster of CTLRs, which also includes the related receptors Mincle and Dectin-2. Like Mincle, Clec4d recognizes mycobacterial cord factor, trehalose dimycolate, and we recently demonstrated its
The human megakaryocytic cell line UT-7/TPO expresses functional platelet agonist signals mediated through GPVI and thromboxane receptor.
Tatsuya Kawaguchi,Ryuji Hashimoto,Hiroshi Yokota
Cell Biology International null
Functional contributions of the FcepsilonRIalpha and FepsilonRIgamma subunit domains in FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells.
Repetto, B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4876-4883 (1996)
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the