06-570-AF555
Anti-phospho-H3 Antibody (Ser10), Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Beadlyte Assay Analysis: A representative lot of the non-conjugated form of this antibody (Cat. # 06-570) recognized Histone H3 phosphorylated on Ser10 by Luminex assay.
Western Blot Analysis: 0.5-1 µg/mL from a representative lot of the non-conjugated form of this antibody (Cat. # 06-570) detected phospho-Histone H3 (Ser10) on 10 µg of Colcemid-treated HeLa acid extract, but not on untreated HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1