Vai a
05-806-AF555
Anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone 3H10, coniugato con Alexa Fluor 555
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinonimo/i:
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 555
Clone:
3H10, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modificazioni epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modificazioni comprendono l′attacco tramite legame covalente dei gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina. Le varianti dell'istone H3 (H3.1, H3.2 e H3.3) sono state associate alla memoria epigenetica dello stato cellulare. I pattern dell′istone H3 a livello di intero genoma dipendono dalla sequenza amminoacidica e cambiano con la differenziazione cellulare nei loci regolati dallo sviluppo.
Visualizzato a circa 17 kDa.
Immunogen
Epitopo: H3 con pSer10.
Application
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H3 (Ser10) in cellule HepG2.
È stato dimostrato che l′anticorpo non coniugato (N° Cat. 05-806) è adatto anche per i saggi di inibizione con peptide (PIA) e in citometria a flusso, immunocitochimica, immunofluorescenza, saggi multiplex e Western blotting.
L′anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone 3H10, coniugato con Alexa Fluor 555, trova applicabilità nelle analisi di immunocitochimica.
Biochem/physiol Actions
Il clone 3H10 riconosce il peptide N-terminale dell′istone fosforilato in Ser10 (pSer10) nei test di specificità con il peptide immobilizzato su microsfere. Il clone 3H10 non lega né i peptidi non fosforilati né quelli con singola modificazione pThr11 o pSer28.
Prevista reattività crociata con molte specie
Physical form
IgG1κ monoclonali purificate di topo coniugate con un colorante in PBS con BSA 15 mg/mL e azoturo di sodio 0,1%.
Analysis Note
Valutata in immunocitochimica su cellule HeLa.
Immunocitochimica: questo anticorpo diluito 1:100 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H3 (Ser10) in cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-806-AF64706-570-AF48805-806
description
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR 555
description
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR 647
description
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
description
clone 3H10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
clone
3H10, monoclonal
clone
3H10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3H10, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)