05-784R
Anti-IRS1 Antibody, clone 58-10C-31, rabbit monoclonal
clone 58-10C-31, from rabbit
Sinonimo/i:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
58-10C-31, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRS1(3667)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a previous lot immunoprecipitated IRS-1 from 100 µg of MCF7 cell lysate. Arrow indicates IRS-1 (~160 kDa). There is cross reactivity of the detection antibody with the heavy chaing of Rabbit IgG as shown at ~50 kDa.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected IRS-1 on 10 µg of 3T3/A31, 3T3/L1, L6, or MCF7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
3T3/A31, 3T3/L1, L6, or MCF7 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1