05-637
Anticorpo anti-Bmi-1, clone F6
clone F6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51
About This Item
IP
WB
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, rabbit
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMI1(648)
Descrizione generale
Numerose evidenze ne implicano un ruolo nella tumorigenesi. In primo luogo, Bmi1 collabora con c-Myc nella generazione dei linfomi nei topi doppi transgenici. In secondo luogo, Bmi1 blocca la senescenza e immortalizza i fibroblasti di embrione di topo, ma non i fibroblasti umani, e in combinazione con il gene H-ras attivato induce la trasformazione neoplastica. In terzo luogo, il gene BMI1 è amplificato in alcuni linfomi a cellule del mantello ed è sovraespresso in un sottogruppo di cancri del polmone non a piccole cellule, nei carcinomi colorettali, nei mielomi multipli e nei medulloblastomi. In quarto luogo, la trasformazione delle cellule progenitrici emopoietiche umane a opera della proteina di fusione oncogena E2a-Pbx1 richiede la presenza di Bmi1. Inoltre, in base a un elenco di geni espressi in modo differenziale da un modello murino di cancro della prostata metastatico su un background genetico con Bmi1 wild-type o con carenza di Bmi1, è stata identificata di recente una “firma” genica che permette di prevedere la risposta alla terapia e la sopravvivenza in diversi contesti oncologici.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Biologia della cromatina
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato totale di cellule U2OS, estratto nucleare di cellule K-562, embrioni di 0-4 ore o di 12-24 ore
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato