Documenti fondamentali
05-599
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-E1A (Ad2/Ad5), clone M73
clone M73, Upstate®, from mouse
Scegli un formato
100 μG
CHF 424.00
CHF 424.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 424.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M73, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Tre prodotti del gene E1A degli adenovirus (Ad) 2 e 5
Immunogeno
Proteina di fusione trpE-Ad2 E1A isolata da E. coli
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
La rivelazione di E1A (Ad2/Ad5) con l′anticorpo anti-E1A (Ad2/Ad5), clone M73 (anticorpo monoclonale di topo), è stata convalidata nelle applicazioni di IP, WB e ICC.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su lisati per RIPA di cellule HEK293
Descrizione del bersaglio
36-50 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Tampone fosfato 0,05 M, pH 7,4, azoturo di sodio 0,1% e gelatina 0,2%
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Positive and negative effects of adenovirus type 5 helper functions on adeno-associated virus type 5 (AAV5) protein accumulation govern AAV5 virus production.
Nayak, R; Pintel, DJ
Journal of virology null
David F Bodenstein et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 202-202 (2023-08-15)
Mitochondrial dysfunction is involved in several diseases ranging from genetic mitochondrial disorders to chronic metabolic diseases. An emerging approach to potentially treat mitochondrial dysfunction is the transplantation of autologous live mitochondria to promote cell regeneration. We tested the differential filtration-based
Vibhu Prasad et al.
ACS infectious diseases, 3(6), 398-405 (2017-04-25)
Human adenoviruses (HAdVs) infect respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts and give rise to eye infections and epidemic keratoconjunctivitis (EKC). They persist in lymphoid tissue and cause morbidity and mortality in immunocompromised people. Treatments with significant postexposure efficacy are not available.
E Harlow et al.
Journal of virology, 55(3), 533-546 (1985-09-01)
Hybridomas secreting monoclonal antibodies specific for the adenovirus early region 1A (E1A) proteins were prepared from BALB/c mice immunized with a bacterial trpE-E1A fusion protein. This protein is encoded by a hybrid gene that joins a portion of the Escherichia
Eiji Toyoda et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 27, 30-30 (2008-08-23)
To develop a novel therapeutic strategy for human pancreatic cancer using a midkine promoter-based conditionally replicating adenovirus. We examined midkine mRNA expression and midkine protein expression by seven human pancreatic cancer cell lines (AsPC-1, BxPC-3, CFPAC-1, HPAC, MIAPaCa-2, PANC-1, and