05-168
Anti-TNFα Antibody, clone MPG-XT3
clone MPG-XT3, Upstate®, from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MPG-XT3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1