05-1352
Anti-Histone H2B Antibody, clone 5HH2-2A8
ascites fluid, clone 5HH2-2A8, from mouse
Sinonimo/i:
H2B, Histone H2B, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be, H2B histone family, member Q
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5HH2-2A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected Histone H2B in A431, HeLa and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H2B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HepG2 cell lysate, L6 cell lysate, Mouse Brain Lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Articoli
Loading controls in western blotting application.