05-1243
Anti-Sirt1 Antibody, clone 3H10.2
clone 3H10.2, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT1(23411)
Descrizione generale
SIRT1 binds and deacetylates p53 with specificity for its C-terminal Lys382 residue in response to the upregulation of promyelocytic leukemia protein (PML) nuclear bodies or oncogenic Ras. The deacetylation of p53 SIRT1 has been shown to negatively regulate p53-mediated transcription, preventing cellular senescence and apoptosis induced by DNA damage and stress. SIRT1 is a HDAC which is important in establishing repressive chromatin structures and plays a role in increasing lifespan.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1