05-1106
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2
clone 1-2, from mouse, purified by affinity chromatography
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1-2, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal Staining of IGF Monoclonal Antibody: Placenta
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1-2 µg/mL for 2 hours at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Apoptosis & Cancer
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IGF-1 Receptor beta on 10 μg of C2C12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
C2C12 Cell Lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2