04-300
Anti-phospho-Insulin Receptor (Tyr 1322) Antibody, clone 21G12
clone 21g12, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
INSR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
21g12, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1322)
Informazioni sul gene
human ... INSR(3643)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Includes pervanadate treated HEK293 lysate as a positive control.