Documenti fondamentali
04-262
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteine ubiquitinilate, clone FK1
clone FK1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-ubiquitina
Scegli un formato
100 μL
CHF 576.00
CHF 576.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 576.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 576.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FK1, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
L'ubiquitina è un polipeptide di 76 residui amminoacidici ed è altamente conservata e ampiamente distribuita in tutte le cellule eucariotiche. Si ritiene che l'ubiquitina svolga ruoli centrali in diversi processi biologici, come la regolazione del ciclo cellulare, la replicazione del DNA, la riparazione del DNA, la risposta allo stress, l'apoptosi, la trasduzione del segnale e la biogenesi di ribosomi, nucleosomi, perossisomi e miofibrille. In tali processi, l'ubiquitina funge sia da segnale per la degradazione proteica sia da chaperone promuovendo la formazione di organuli.
Specificità
Riconosce solo le proteine poli-ubiquitinilate e non quelle mono-ubiquitinilate o prive di ubiquitina.
Immunogeno
Lisozima poli-ubiquitinilato.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trafficking delle proteine
L′anticorpo anti-proteine ubiquitinilate, clone FK1, trova uso nelle analisi di WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Stato fisico
100 µL di immunoglobuline purificate alla concentrazione di 1 mg/mL in PBS contenente azoturo di sodio 0,1%. Diluire alla concentrazione di lavoro con tampone fosfato salino a pH 7,2-7,4.
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 12 mesi a 2-8°C dalla data di spedizione.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Chris McKinnon et al.
Acta neuropathologica, 131(3), 411-425 (2015-12-10)
Prion diseases are a group of fatal neurodegenerative disorders characterised by the accumulation of misfolded prion protein (PrP(Sc)) in the brain. The critical relationship between aberrant protein misfolding and neurotoxicity currently remains unclear. The accumulation of aggregation-prone proteins has been
Javier H Jara et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4259-4272 (2015-01-18)
Corticospinal motor neurons (CSMN) receive, integrate, and relay cerebral cortex's input toward spinal targets to initiate and modulate voluntary movement. CSMN degeneration is central for numerous motor neuron disorders and neurodegenerative diseases. Previously, 5 patients with mutations in the ubiquitin
Kunikazu Tanji et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 50-50 (2014-06-03)
Extensive research on p62 has established its role in oxidative stress, protein degradation and in several diseases such as Paget's disease of the bone, frontotemporal lobar degeneration and amyotrophic lateral sclerosis. Importantly, previous studies showed that p62 binds directly to
Miao Li et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1436, 85-94 (2016-06-02)
Histone deacetylase 6 (HDAC6) is a member of class IIb HDAC family. HDAC6 exists predominantly in the cytoplasm and deacetylates mainly non-histone proteins in the cytoplasm. Via its deacetylase and ubiquitin binding domains, HDAC6 regulates microtubules, cytoskeleton, intracellular trafficking, and
Haopeng Wang et al.
The EMBO journal, 29(7), 1285-1298 (2010-02-13)
Expression of the T-cell receptor (TCR):CD3 complex is tightly regulated during T-cell development. The mechanism and physiological role of this regulation are unclear. Here, we show that the TCR:CD3 complex is constitutively ubiquitylated in immature double positive (DP) thymocytes, but