V-068
Valeryl fentanyl-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Deuterated Valeryl Fentanyl HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup