Documenti fondamentali
S-051
Supelco
JWH-210 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 278.00
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 278.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27NO2
Peso molecolare:
385.50
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-2-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-18-27(16-8-3-9-17-28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,18,28H,2-3,8-9,16-17H2,1H3
YKJSXHMELGMWOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® of JWH-210 5-Hydroxypentyl metabolite. This monohydroxy analog is often referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-210, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. The biomarker is a major urinary metabolite of JWH-210.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)