Documenti fondamentali
S-023
Supelco
Sirolimus-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
Scegli un formato
1 ML
CHF 637.00
CHF 637.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 637.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H76D3NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
917.19
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 637.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard for the immunosuppressant sirolimus, an immunosuppressant and narrow therapeutic index drug used to prevent rejection in organ transplantation. This ertified calibration material is suitable for critical quantitative LC-MS/MS applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the drug′s narrow therapeutic range.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)