Documenti fondamentali
P-089
Supelco
Pentedrone Norephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C(O)C1=CC=CC=C1)CCC.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8,10-11,13H,2,6,12H2,1H3;1H
IIOOMPVSYKQIRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified solution standard is suitable for use in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. This synthetic cathinone biomarker is a primary urinary metabolite of Pentedrone. Pentedrone is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)