NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3