ERT-022S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
TNT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1000 μg/mL in acetonitrile
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup