ERE-032S
Ethyl centralite solution
500 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Concentrazione
500 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup