ERD-051
Dibenzo[a,l]pyrene
vial of 25 mg, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Confezionamento
vial of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
applicazioni
environmental
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3