E-141
Escitalopram oxalate solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(S)-(+)Citalopram oxalate, Cipralex, Lexapro, Szetalo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (as free base)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[C@@]2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCN(C)C.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)