D-122
Diethylpropion-D10 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl, (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl, (as free base))
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D2,5D2;
ICFXZZFWRWNZMA-IDHUOJFFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)