Documenti fondamentali
C-240
Supelco
Cannabidiphorol (CBDP) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 176.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Cannabidipherol (CBDP) is a novel phytocannabinoid isolated from Cannabis sativa. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.