Documenti fondamentali
LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Sinonimo/i:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
Scegli un formato
1 EA
CHF 177.00
CHF 177.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 177.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H63N2O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.81
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 177.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM1300
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
Descrizione generale
Phosphatidylserine is the major anionic phospholipid[1] in human plasma and intracellular membranes identified first in brain.[2] It is a structural component of endoplasmic reticulum, nuclear envelopes, Golgi apparatus, inner layer of plasma membranes and outer mitochondrial membranes. PS is essential for healthy nerve cell membranes and myelin.[2]
Applicazioni
12:0-13:0 PS has been used as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extracts concentration.[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylserine plays a key role in apoptosis by regulating cell signalling molecules and in monitoring membrane fluidity.[1][4] Phosphatidylserine mediates the activation of enzymes and structural components.[1]
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1300-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics, 39, 407-427 (2010)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)