999993P
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993P, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (999993P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (999993P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
DAYFLFDXFQCPCQ-PSXMRANNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiment[2]
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology[3]
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein)[4]
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)