900405P
Avanti
pacFA GlcCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 900405P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′ N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900405P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900405P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(N[C@](CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)([H])[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3