880520P
Avanti
18:0 PEG550 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880520P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-550] (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (880520P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880520P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880520P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C67H132NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-65(69)87-62-64(90-66(70)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)63-89-91(72,73)88-37-36-68-67(71)86-61-60-85-59-58-84-57-56-83-55-54-82-53-52-81-51-50-80-49-48-79-47-46-78-45-44-77
BVFRHFBILZSLAT-DBYYOURKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)