880430O
Avanti
18:1 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880430O-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of lipid bilayer membranes to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA63)
- to prepare Gd-C5F12-phospholipid nanobubbles
- to form aqueous dispersions and to study metal cation induced cubic phase
Azioni biochim/fisiol
WGK 3