880400P
Avanti
16:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (880400P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880400P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3