Documenti fondamentali
880270P
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 880270P, powder
Sinonimo/i:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
Scegli un formato
25 MG
CHF 440.00
CHF 440.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 440.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 440.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880270P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880270P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Descrizione generale
Ceramides are heterogeneous lipid molecules, prominent in the lamellar sheets of stratum corneum. They belong to the group of sphingolipids.[1]
Azioni biochim/fisiol
The polymer size and acyl chain length of poly(ethylene glycol) (PEG) conjugated ceramides are known to influence the transfection potency of stabilized plasmid-lipid particle (SPLP) and its formation.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880270P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stabilized plasmid-lipid particles: factors influencing plasmid entrapment and transfection properties
Mok KWC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1419(2), 137-150 (1999)
Ceramides and skin function
Coderch L, et al.
American Journal of Clinical Dermatology, 4(2), 107-129 (2003)
Hudson P Pace et al.
Analytical chemistry, 90(21), 13065-13072 (2018-10-24)
Over the last two decades, supported lipid bilayers (SLBs) have been extensively used as model systems to study cell membrane structure and function. While SLBs have been traditionally produced from simple lipid mixtures, there has been a recent surge in