Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 861.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystalline
color
white
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OCC1OCC(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2
InChI key
MPCAJMNYNOGXPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline, ≥98.0% (TLC) | description ≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture | description ≥98% (GC), Molecular Biology | description 99% (GC) |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 99% (GC) |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F) | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F ) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form powder or crystals | form powder |
| color white | color white | color white | color white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?