Documenti fondamentali
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 388.00
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 388.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C90H179N3O46
Numero CAS:
Peso molecolare:
2039.38
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)