Documenti
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C170H289N47O48
Peso molecolare:
3759.40
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Drug Delivery
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3